Stampa…
6-[4-(Trifluoromethyl)piperidino]nicotinic acid
Fornitore: Apollo Scientific
PC200252-1G PC200252-500MG
APOSPC200252-1GEA 248 EUR
APOSPC200252-1G APOSPC200252-500MG
6-[4-(Trifluoromethyl)piperidino]nicotinic acid
6-[4-(Trifluoromethyl)piperidino]nicotinic acid
Formula: C₁₂H₁₃F₃N₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD10758091
CAS Number: 1033463-36-3