Stampa…
tert-Butyl-3-(trifluoromethyl)-1H,4H,5H,6H,7H-pyrazolo[4,3-c]pyridine-5-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4,5,6,7-Tetrahydro-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine, N5-BOC protected, tert-Butyl 3-(trifluoromethyl)-6,7-dihydro-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine-5(4H)-carboxylate
PC200251-1G PC200251-500MG
APOSPC200251-1GEA 495 EUR
APOSPC200251-1G APOSPC200251-500MG
tert-Butyl-3-(trifluoromethyl)-1H,4H,5H,6H,7H-pyrazolo[4,3-c]pyridine-5-carboxylate
tert-Butyl-3-(trifluoromethyl)-1H,4H,5H,6H,7H-pyrazolo[4,3-c]pyridine-5-carboxylate
Formula: C₁₂H₁₆F₃N₃O₂
Peso molecolare: 291,28 g/mol
Punto di fusione: 170…172 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11044975
CAS Number: 1022931-73-2