Stampa…
5-Nitro-6-(trifluoromethyl)-1H-indole
Fornitore: Apollo Scientific
PC200250-1G PC200250-500MG
APOSPC200250-1GEA 415 EUR
APOSPC200250-1G APOSPC200250-500MG
5-Nitro-6-(trifluoromethyl)-1H-indole
5-Nitro-6-(trifluoromethyl)-1H-indole
Formula: C₉H₅F₃N₂O₂
Punto di fusione: 155…157 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12827792
CAS Number: 1186405-05-9