Stampa…
Methyl-6-[4-(trifluoromethyl)piperidino]nicotinate
Fornitore: Apollo Scientific
PC200249-1G PC200249-500MG
APOSPC200249-1GEA 336 EUR
APOSPC200249-1G APOSPC200249-500MG
Methyl-6-[4-(trifluoromethyl)piperidino]nicotinate
Methyl-6-[4-(trifluoromethyl)piperidino]nicotinate
Formula: C₁₃H₁₅F₃N₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD10758065
CAS Number: 1033463-23-8