Stampa…
Methyl-2-[8-iodo-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridin-2-yl]acetate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC200248-1G PC200248-500MG
APOSPC200248-1GEA 415 EUR
APOSPC200248-1G APOSPC200248-500MG
Methyl-2-[8-iodo-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridin-2-yl]acetate
Methyl-2-[8-iodo-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridin-2-yl]acetate
Formula: C₁₁H₈F₃IN₂O₂
Peso molecolare: 384,1 g/mol
Punto di fusione: 126 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD11553037
CAS Number: 1092352-47-0