Stampa…
Ethyl-8-iodo-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
PC200246-1G PC200246-500MG
APOSPC200246-1GEA 415 EUR
APOSPC200246-1G APOSPC200246-500MG
Ethyl-8-iodo-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Ethyl-8-iodo-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Formula: C₁₁H₈F₃IN₂O₂
Punto di fusione: 154…155 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11841000
CAS Number: 1135283-39-4