Stampa…
5-Bromo-6-cyclopropyl-2-hydroxy-4-(trifluoromethyl)nicotinonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
PC200245-1G PC200245-500MG
APOSPC200245-1GEA 415 EUR
APOSPC200245-1G APOSPC200245-500MG
5-Bromo-6-cyclopropyl-2-hydroxy-4-(trifluoromethyl)nicotinonitrile
5-Bromo-6-cyclopropyl-2-hydroxy-4-(trifluoromethyl)nicotinonitrile
Formula: C₁₀H₆BrF₃N₂O
Punto di fusione: 219…220 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11553027
CAS Number: 1092352-29-8