1-(5-Chloro-2-pyridinyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-5-ol
Fornitore: Apollo Scientific
PC200244-1G
PC200244-500MG
PC200244-5G
APOSPC200244-1GEA
248
EUR
APOSPC200244-1G
APOSPC200244-500MG
APOSPC200244-5G
1-(5-Chloro-2-pyridinyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-5-ol
1-(5-Chloro-2-pyridinyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-5-ol
Formula:
C₉H₅ClF₃N₃O Punto di fusione: 60…62 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD11100238 CAS Number: 189005-07-0 |