3-(Trifluoromethyl)quinoxaline-2-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₀H₅F₃N₂O₂ Punto di fusione: 164 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD11869266 CAS Number: 1142190-60-0 |