Stampa…
2,3-Dichloro-5-(trifluoromethyl)isonicotinamide
Fornitore: Apollo Scientific
PC200242-1G PC200242-500MG
APOSPC200242-1GEA 415 EUR
APOSPC200242-1G APOSPC200242-500MG
2,3-Dichloro-5-(trifluoromethyl)isonicotinamide
2,3-Dichloro-5-(trifluoromethyl)isonicotinamide
Formula: C₇H₃Cl₂F₃N₂O
Punto di fusione: 185…186 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD14581646
CAS Number: 1198475-46-5