5-(4-Fluorophenyl)-3-nitro-2-pyridinylamine
Fornitore: Apollo Scientific
PC200240-1G
PC200240-500MG
APOSPC200240-1GEA
190
EUR
APOSPC200240-1G
APOSPC200240-500MG
5-(4-Fluorophenyl)-3-nitro-2-pyridinylamine
5-(4-Fluorophenyl)-3-nitro-2-pyridinylamine
Formula:
C₁₁H₈FN₃O₂ Punto di fusione: 255…258 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD14581630 CAS Number: 640271-51-8 |