Stampa…
Methyl-2-chloro-4-(trifluoromethyl)nicotinate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC200238-1G PC200238-500MG
APOSPC200238-1GEA 524 EUR
APOSPC200238-1G APOSPC200238-500MG
Methyl-2-chloro-4-(trifluoromethyl)nicotinate
Methyl-2-chloro-4-(trifluoromethyl)nicotinate
Formula: C₈H₅ClF₃NO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12827815
CAS Number: 196708-48-2