Stampa…
1-(5-Nitro-2-pyridinyl)-4-(trifluoromethyl)piperidine
Fornitore: Apollo Scientific
PC200236-1G PC200236-500MG
APOSPC200236-1GEA 190 EUR
APOSPC200236-1G APOSPC200236-500MG
1-(5-Nitro-2-pyridinyl)-4-(trifluoromethyl)piperidine
1-(5-Nitro-2-pyridinyl)-4-(trifluoromethyl)piperidine
Formula: C₁₁H₁₂F₃N₃O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00204721
CAS Number: 175277-61-9