Stampa…
2,3-Dichloro-5-(trifluoromethyl)-4-pyridinamine
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Amino-2,3-dichloro-5-(trifluoromethyl)pyridine
PC200235-1G PC200235-500MG
APOSPC200235-1GEA 524 EUR
APOSPC200235-1G APOSPC200235-500MG
2,3-Dichloro-5-(trifluoromethyl)-4-pyridinamine
2,3-Dichloro-5-(trifluoromethyl)-4-pyridinamine
Formula: C₆H₃Cl₂F₃N₂
Peso molecolare: 231,01 g/mol
Punto di fusione: 130…131 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD14581629
CAS Number: 431942-80-2