Stampa…
5-Amino-1-[3-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-1H-pyrazole-4-carbonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
PC200234-1G PC200234-500MG PC200234-5G
APOSPC200234-1GEA 190 EUR
APOSPC200234-1G APOSPC200234-500MG APOSPC200234-5G
5-Amino-1-[3-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-1H-pyrazole-4-carbonitrile
5-Amino-1-[3-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-1H-pyrazole-4-carbonitrile
Formula: C₁₀H₆F₃N₅
Punto di fusione: 160…161 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06808548
CAS Number: 1019010-69-5