4-Bromo-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
PC200232-1G
PC200232-500MG
APOSPC200232-1GEA
415
EUR
APOSPC200232-1G
APOSPC200232-500MG
4-Bromo-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
4-Bromo-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Formula:
C₅H₂BrF₃N₂O₂ Punto di fusione: 212…214 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD13193089 CAS Number: 1257842-67-3 |