Stampa…
[2-Bromo-6-(trifluoromethyl)-3-pyridinyl]methanol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Bromo-3-(hydroxymethyl)-6-(trifluoromethyl)pyridine
PC200231-1G PC200231-500MG PC200231-5G
APOSPC200231-1GEA 328 EUR
APOSPC200231-1G APOSPC200231-500MG APOSPC200231-5G
[2-Bromo-6-(trifluoromethyl)-3-pyridinyl]methanol 95%
[2-Bromo-6-(trifluoromethyl)-3-pyridinyl]methanol
Formula: C₇H₅BrF₃NO
Peso molecolare: 256,03 g/mol
Punto di fusione: 67…68 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11848029
CAS Number: 888738-18-9