Stampa…
1-[3-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]ethan-1-one
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Acetyl-3-(trifluoromethyl)pyridine
PC200230-1G PC200230-500MG
APOSPC200230-1GEA 524 EUR
APOSPC200230-1G APOSPC200230-500MG
1-[3-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]ethan-1-one
1-[3-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]ethan-1-one
Formula: C₈H₆F₃NO
Peso molecolare: 189,14 g/mol
Punto di fusione: 65…70 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11044107
CAS Number: 749257-78-1