Stampa…
Ethyl-1-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]piperidine-3-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
PC200228-1G PC200228-500MG PC200228-5G
APOSPC200228-1GEA 132 EUR
APOSPC200228-1G APOSPC200228-500MG APOSPC200228-5G
Ethyl-1-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]piperidine-3-carboxylate
Ethyl-1-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]piperidine-3-carboxylate
Formula: C₁₄H₁₆ClF₃N₂O₂
Peso molecolare: 336,74 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16890141
CAS Number: 1242267-96-4