Stampa…
3-Ethynyl-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinylamine
Fornitore: Apollo Scientific
PC200227-1G PC200227-500MG
APOSPC200227-1GEA 524 EUR
APOSPC200227-1G APOSPC200227-500MG
3-Ethynyl-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinylamine
3-Ethynyl-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinylamine
Formula: C₈H₅F₃N₂
Peso molecolare: 186,14 g/mol
Punto di fusione: 105…106 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11100244
CAS Number: 1048914-02-8