Stampa…
Methyl-5-bromo-2-fluoronicotinate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl 5-bromo-2-fluoronicotinate
PC200226-1G PC200226-5G
APOSPC200226-1GEA 74.2 EUR
APOSPC200226-1G APOSPC200226-5G
Methyl-5-bromo-2-fluoronicotinate
Methyl-5-bromo-2-fluoronicotinate
Formula: C₇H₅BrFNO₂
Peso molecolare: 234,0200 g/mol
Punto di fusione: 61…62 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11617316
CAS Number: 931105-37-2