Stampa…
6-(Trifluoromethyl)-1H-indole-5-carbonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
PC200225-1G PC200225-500MG
APOSPC200225-1GEA 611 EUR
APOSPC200225-1G APOSPC200225-500MG
6-(Trifluoromethyl)-1H-indole-5-carbonitrile
6-(Trifluoromethyl)-1H-indole-5-carbonitrile
Formula: C₁₀H₅F₃N₂
Punto di fusione: 176 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12827791
CAS Number: 1186404-61-4