Stampa…
5-(Trifluoromethyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Fornitore: Apollo Scientific
PC200224-1G PC200224-250MG
APOSPC200224-1GEA 148 EUR
APOSPC200224-1G APOSPC200224-250MG
5-(Trifluoromethyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
5-(Trifluoromethyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Formula: C₈H₅F₃N₂
Peso molecolare: 186,1300 g/mol
Punto di fusione: 166 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06659680
CAS Number: 1036027-54-9