4-(Trifluoromethyl)-1H,2H,3H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-one
Fornitore: Apollo Scientific
PC200223-1G
PC200223-500MG
APOSPC200223-1GEA
415
EUR
APOSPC200223-1G
APOSPC200223-500MG
4-(Trifluoromethyl)-1H,2H,3H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-one
4-(Trifluoromethyl)-1H,2H,3H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-one
Formula:
C₇H₄F₃N₃O Peso molecolare: 203,12 g/mol Punto di fusione: 294…295 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD16890137 CAS Number: 1242267-84-0 |