Stampa…
2,3-Dichloro-4-(trifluoromethyl)pyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC200222-1G PC200222-500MG PC200222-5G
APOSPC200222-1GEA 386 EUR
APOSPC200222-1G APOSPC200222-500MG APOSPC200222-5G
2,3-Dichloro-4-(trifluoromethyl)pyridine
2,3-Dichloro-4-(trifluoromethyl)pyridine
Formula: C₆H₂Cl₂F₃N
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 89719-93-7