Stampa…
6-Fluoroimidazo[1,2-a]pyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC200221-1G PC200221-10G PC200221-5G
APOSPC200221-1GEA 80 EUR
APOSPC200221-1G APOSPC200221-10G APOSPC200221-5G
6-Fluoroimidazo[1,2-a]pyridine
6-Fluoroimidazo[1,2-a]pyridine
Formula: C₇H₅FN₂
Peso molecolare: 136,1300 g/mol
Punto di fusione: 70…71 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09994632
CAS Number: 139022-27-8