Stampa…
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)pyridine-2-carbonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)picolinonitrile
PC200219-1G PC200219-5G
APOSPC200219-1GEA 27.7 EUR
APOSPC200219-1G APOSPC200219-5G
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)pyridine-2-carbonitrile
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)pyridine-2-carbonitrile
Formula: C₇H₂F₄N₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11848039
CAS Number: 80194-71-4