Stampa…
7-Chloro-8-iodo-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC200218-1G PC200218-500MG
APOSPC200218-1GEA 415 EUR
APOSPC200218-1G APOSPC200218-500MG
7-Chloro-8-iodo-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
7-Chloro-8-iodo-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
Formula: C₈H₃ClF₃IN₂
Peso molecolare: 346,48 g/mol
Punto di fusione: 160…162 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD19982794
CAS Number: 1331823-98-3