Stampa…
1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]azepane
Fornitore: Apollo Scientific
PC200216-1G PC200216-500MG PC200216-5G
APOSPC200216-1GEA 132 EUR
APOSPC200216-1G APOSPC200216-500MG APOSPC200216-5G
1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]azepane
1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]azepane
Formula: C₁₂H₁₄ClF₃N₂
Peso molecolare: 278,71 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD13561841
CAS Number: 1219967-95-9