Stampa…
2,3-Dichloro-5-(trifluoromethyl)isonicotinoyl chloride
Fornitore: Apollo Scientific
PC200213-1G PC200213-500MG
APOSPC200213-1GEA 415 EUR
APOSPC200213-1G APOSPC200213-500MG
2,3-Dichloro-5-(trifluoromethyl)isonicotinoyl chloride
2,3-Dichloro-5-(trifluoromethyl)isonicotinoyl chloride
Formula: C₇HCl₃F₃NO
Punto di ebollizione: 75 °C/0,01mmHg
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD14581644
CAS Number: 1198475-32-9