Stampa…
Ethyl-3-chloro-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC200212-1G PC200212-500MG PC200212-5G
APOSPC200212-1GEA 183 EUR
APOSPC200212-1G APOSPC200212-500MG APOSPC200212-5G
Ethyl-3-chloro-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Ethyl-3-chloro-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Formula: C₁₁H₈ClF₃N₂O₂
Punto di fusione: 99…100 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11841001
CAS Number: 1135283-40-7