Stampa…
Ethyl-3-(trifluoromethyl)quinoxaline-2-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC200211-1G PC200211-500MG
APOSPC200211-1GEA 386 EUR
APOSPC200211-1G APOSPC200211-500MG
Ethyl-3-(trifluoromethyl)quinoxaline-2-carboxylate
Ethyl-3-(trifluoromethyl)quinoxaline-2-carboxylate
Formula: C₁₂H₉F₃N₂O₂
Peso molecolare: 270,21 g/mol
Punto di fusione: 47…49 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08690765
CAS Number: 3885-40-3