Ethyl-3-nitro-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC200210-1G
PC200210-500MG
APOSPC200210-1GEA
538
EUR
APOSPC200210-1G
APOSPC200210-500MG
Ethyl-3-nitro-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate 95%
Ethyl-3-nitro-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Formula:
C₁₁H₈F₃N₃O₄ Punto di fusione: 134…135 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD12498712 CAS Number: 1171919-07-5 |