Stampa…
3-Nitro-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC200208-1G PC200208-500MG
APOSPC200208-1GEA 434 EUR
APOSPC200208-1G APOSPC200208-500MG
3-Nitro-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid 95%
3-Nitro-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
Formula: C₉H₄F₃N₃O₄
Punto di fusione: 172 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12827808
CAS Number: 1186405-07-1