3-(Trifluoromethyl)phenylboronic acid pinacol ester
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
4,4,5,5-Tetramethyl-2-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3,2-dioxaborolane, 3-(Trifluoromethyl)phenylboronic acid Pinacol ester, 4,4,5,5-Tetramethyl-2-(3-(trifluoromethyl)phenyl)-1,3,2-dioxaborolane, 1-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-3-(trifluoromethyl)benzene
Formula:
C₁₃H₁₆BF₃O₂ Peso molecolare: 272,0712 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD05863925 CAS Number: 325142-82-3 |