4-Fluoro-3-methylbenzeneboronic acid pinacol ester 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
2-(4-Fluoro-3-methylphenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
PC200203-1G
PC200203-25G
PC200203-5G
APOSPC200203-1GEA
66.9
EUR
APOSPC200203-1G
APOSPC200203-25G
APOSPC200203-5G
4-Fluoro-3-methylbenzeneboronic acid pinacol ester 98%
4-Fluoro-3-methylbenzeneboronic acid pinacol ester
Formula:
C₁₃H₁₈BFO₂ Peso molecolare: 236,093 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD18729904 CAS Number: 1001200-60-7 |