Stampa…
2-Chloro-6-methyl-4-(trifluoromethyl)nicotinonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC200202-1G PC200202-5G
APOSPC200202-1GEA 109 EUR
APOSPC200202-1G APOSPC200202-5G
2-Chloro-6-methyl-4-(trifluoromethyl)nicotinonitrile
2-Chloro-6-methyl-4-(trifluoromethyl)nicotinonitrile
Formula: C₈H₄ClF₃N₂
Peso molecolare: 220,58 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD10568352
CAS Number: 13600-48-1