Stampa…
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinecarbohydrazide
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC200201-1G PC200201-500MG
APOSPC200201-1GEA 538 EUR
APOSPC200201-1G APOSPC200201-500MG
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinecarbohydrazide
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinecarbohydrazide
Formula: C₇H₅ClF₃N₃O
Punto di fusione: 105…107 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD10758083
CAS Number: 1033463-30-7