Stampa…
Methyl-6-(trifluoromethyl)-1H-indol-5-yl ether
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 5-Methoxy-6-(trifluoromethyl)-1H-indole
PC200200-1G PC200200-500MG
APOSPC200200-1GEA 386 EUR
APOSPC200200-1G APOSPC200200-500MG
Methyl-6-(trifluoromethyl)-1H-indol-5-yl ether
Methyl-6-(trifluoromethyl)-1H-indol-5-yl ether
Formula: C₁₀H₈F₃NO
Punto di fusione: 104…105 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11848569
CAS Number: 178896-78-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III