Stampa…
(RS)-1-(3,5-Difluorophenyl)ethylamine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC2002-1G PC2002-25G PC2002-5G
APOSPC2002-1GEA 26.1 EUR
APOSPC2002-1G APOSPC2002-25G APOSPC2002-5G
(RS)-1-(3,5-Difluorophenyl)ethylamine 97%
(RS)-1-(3,5-Difluorophenyl)ethylamine
Formula: C₈H₉F₂N
Punto di ebollizione: 175 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04038286
CAS Number: 321318-29-0
UN: 1760
ADR: 8,III