Stampa…
Ethyl-4-bromo-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-3-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
PC200199-1G PC200199-500MG
APOSPC200199-1GEA 311 EUR
APOSPC200199-1G APOSPC200199-500MG
Ethyl-4-bromo-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-3-carboxylate
Ethyl-4-bromo-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-3-carboxylate
Formula: C₇H₆BrF₃N₂O₂
Peso molecolare: 287,036 g/mol
Punto di fusione: 131…133 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD13193102
CAS Number: 1240278-21-0