Stampa…
2-Amino-4,6-bis(trifluoromethyl)nicotinamide
Fornitore: Apollo Scientific
PC200198-1G PC200198-500MG
APOSPC200198-1GEA 311 EUR
APOSPC200198-1G APOSPC200198-500MG
2-Amino-4,6-bis(trifluoromethyl)nicotinamide
2-Amino-4,6-bis(trifluoromethyl)nicotinamide
Formula: C₈H₅F₆N₃O
Punto di fusione: 188…190 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD13193070
CAS Number: 89990-38-5