Stampa…
Methyl-3-(trifluoromethyl)pyridine-4-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC200197-1G PC200197-500MG
APOSPC200197-1GEA 434 EUR
APOSPC200197-1G APOSPC200197-500MG
Methyl-3-(trifluoromethyl)pyridine-4-carboxylate
Methyl-3-(trifluoromethyl)pyridine-4-carboxylate
Formula: C₈H₆F₃NO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD14698095
CAS Number: 1203952-88-8