Stampa…
5-Fluoro-2-methoxybenzeneboronic acid pinacol ester
Fornitore: Apollo Scientific
PC200196-1G PC200196-500MG PC200196-5G
APOSPC200196-1GEA 118 EUR
APOSPC200196-1G APOSPC200196-500MG APOSPC200196-5G
5-Fluoro-2-methoxybenzeneboronic acid pinacol ester
5-Fluoro-2-methoxybenzeneboronic acid pinacol ester
Formula: C₁₃H₁₈BFO₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16996296
CAS Number: 1383806-53-8