Stampa…
7-Hydroxy-2-methyl-5-(trifluoromethyl)pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carbonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
PC200193-1G PC200193-500MG
APOSPC200193-1GEA 311 EUR
APOSPC200193-1G APOSPC200193-500MG
7-Hydroxy-2-methyl-5-(trifluoromethyl)pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carbonitrile
7-Hydroxy-2-methyl-5-(trifluoromethyl)pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carbonitrile
Formula: C₉H₅F₃N₄O
Peso molecolare: 242,16 g/mol
Punto di fusione: 302…304 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD14581631
CAS Number: 1198475-25-0