Stampa…
Potassium(3-pyridyl)trifluoroborate
Fornitore: Apollo Scientific
PC200190-1G PC200190-500MG PC200190-5G
APOSPC200190-1GEA 125 EUR
APOSPC200190-1G APOSPC200190-500MG APOSPC200190-5G
Potassium(3-pyridyl)trifluoroborate
Potassium(3-pyridyl)trifluoroborate
Formula: C₅H₄BF₃KN
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09038545
CAS Number: 561328-69-6