Stampa…
3-Iodo-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinylamine
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 3-Iodo-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-amine, 2-Amino-3-iodo-5-(trifluoromethyl)pyridine
PC200189-1G PC200189-5G
APOSPC200189-1GEA 97.4 EUR
APOSPC200189-1G APOSPC200189-5G
3-Iodo-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinylamine
3-Iodo-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinylamine
Formula: C₆H₄F₃IN₂
Peso molecolare: 288,01 g/mol
Punto di fusione: 97…98 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD10697686
CAS Number: 211308-82-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III