Stampa…
Methyl-5-chloro-6-fluoronicotinate
Fornitore: Apollo Scientific
PC200187-1G PC200187-250MG PC200187-5G
APOSPC200187-1GEA 655 EUR
APOSPC200187-1G APOSPC200187-250MG APOSPC200187-5G
Methyl-5-chloro-6-fluoronicotinate
Methyl-5-chloro-6-fluoronicotinate
Formula: C₇H₅ClFNO₂
Peso molecolare: 189,57 g/mol
Punto di fusione: 71…72 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12498696
CAS Number: 1171918-85-6