Stampa…
1-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]methyl}piperidin-4-one
Fornitore: Apollo Scientific
PC200186-1G PC200186-500MG
APOSPC200186-1GEA 538 EUR
APOSPC200186-1G APOSPC200186-500MG
1-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]methyl}piperidin-4-one
1-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]methyl}piperidin-4-one
Formula: C₁₂H₁₂ClF₃N₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD20921567
CAS Number: 1057282-45-7