Stampa…
8-Iodo-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC200183-1G PC200183-500MG
APOSPC200183-1GEA 311 EUR
APOSPC200183-1G APOSPC200183-500MG
8-Iodo-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
8-Iodo-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
Formula: C₈H₄F₃IN₂
Punto di fusione: 114…116 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD11100236
CAS Number: 1048913-78-5